Learn More
Aripiprazole 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Codice prodotto. 30461699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30461699 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30461699 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP0961.0011
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Nomi componenti o analita Aripiprazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C23 H27 Cl2 N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
InChI Formula InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
IUPAC Name 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 448.39
Quantità 1 mL
Peso formulazione 447.148 g/mol