Learn More
Aripiprazole, Lipomed
Codice prodotto. 30463243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463243 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30463243 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMARP1374100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Aripiprazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aripiprazole
CAS 129722-12-9
Nomi componenti o analita Aripiprazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C23 H27 Cl2 N3 O2
Sinonimo Aripiprazole, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1 H)-quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydrocarbostyril, Abilify, Abilitat, Arpizol, Asprito, OPC 14597, OPC 31, Pripiprazole
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
IUPAC Name 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1 H-quinolin-2-one
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 448.39
Quantità 100 mg
Peso formulazione 447.148 g/mol