Learn More
Aripiprazole
Codice prodotto. 15452192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
15452192 1 g 1g
15462192 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15452192 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 457990010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 129722-12-9 | C23H27Cl2N3O2 | 448.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129722-12-9
Formula molecolare C23H27Cl2N3O2
Molecular Weight (g/mol) 448.39
InChI Key CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aripiprazole, abilify, abilitat, abilify discmelt, discmelt, aripiprazol, opc 31, aripiprazole usan, aripiprazolum, aripirazole
PubChem CID 60795
ChEBI CHEBI:31236
IUPAC Name 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
SMILES C1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)OCCCCN3CCN(CC3)C4=C(C(=CC=C4)Cl)Cl
Spezifikation
Materiale o nome chimico Aripiprazole
Punto di fusione 149.0°C
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid, insoluble in methanol and hexane
Peso formulazione 448.39
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aripiprazole
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Aripiprazole
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.