Specifications
| Materiale o nome chimico | Aripiprazole |
| Punto di fusione | 149.0°C |
| Perdita all'essiccatura | 0.3% max. (105°C, 3 hrs) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid, insoluble in methanol and hexane |
| Peso formulazione | 448.39 |
| Percent Purity | ≥97.5% (HPLC) |