Learn More
Aripiprazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aripiprazole |
| Nomi componenti o analita | Aripiprazole |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 447.148 |
| Percent Purity | >95% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?