Learn More
Aristolochic acid I, 96%
Codice prodotto. 10420501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10420501 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10005913 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10420501 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 226091000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 313-67-7 | C17H11NO7 | 341.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 313-67-7
Formula molecolare C17H11NO7
Molecular Weight (g/mol) 341.27
Numero MDL MFCD00004996
InChI Key BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aristolochic acid, aristolochic acid a, aristolochic acid i, aristolochin, tardolyt, birthwort, aristolochic acid-i, aristolochine, aristolochiazaeure, unii-94218wfp5t
PubChem CID 2236
ChEBI CHEBI:2825
SMILES COC1=CC=CC2=C3C(=C(C=C21)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Aristolochic acid
Nota nome Mixture of I and II
Punto di fusione 269°C to 270°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (typically I+ II isomers) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Beilstein 19, V,7, 611
Indice di Merck 15, 777
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,acetone,,acetic acid,aniline,alkalies,practically insoluble in benzene,carbon disulfide
Peso formulazione 341.27
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aristolochic acid, mixture of I and II
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1A
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.