Learn More
Aristolochic acid A, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200101136
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16433876 25 mg -
16409008 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16433876 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0510
MedChemExpress Aristolochic acid A (Aristolochic acid I; TR 1736) is the main component of plant extract Aristolochic acids, which are found in various herbal plants of genus Aristolochia and Asarum. Aristolochic acid A significantly reduces both activator protein 1 (AP-1) and NF-κB activities. Aristolochic acid A reduces BLCAP gene expression in human cell lines.
Aristolochic acid A (Aristolochic acid I
Specifica
Materiale o nome chimico Aristolochic acid A
CAS 313-67-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H11NO7
Quantità 25 mg
Sinonimo Aristolochic acid I TR 1736
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (73.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC2=C(OCO2)C3=C4C(C(OC)=CC=C4)=CC([N+]([O-])=O)=C31)=O
Molecular Weight (g/mol) 341.27
Peso formulazione 341.27
Percent Purity 98.52%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only