Learn More
Sartorius arium™ comfort II ASTM 1, 2 Combined Water purification Systems with UV Lamp
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16343076 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
10 L/hr.
5 L/hr.
Montaggio:
Benchtop
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Montaggio Dimensione della confezione
16343076 10 L/hr. Benchtop Pezzo
15594146 5 L/hr. Benchtop Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16343076 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OII2UVT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17010.00€
    11502.91€ / pezzi 1
    Risparmia 5507.09€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-04-2027
Use the Sartorius arium™ comfort I Combined System for producing ASTM Type 1 ultrapure water and Type 2 pure water.
  • Equipped with latest EDI technology and unique cartridge kit
  • Innovative iJust technology optimizes product water quality
  • Touch display with intuitive menu navigation
  • Compact design with SD card slot
  • Performs electrochemical deionization in third purification stage
  • Reliable and safe removal of contamination contained in feed water
  • arium software controls valve on concentrate outlet corresponding to measurement data for CaCO3 and CO2
  • Available as bench-top system for every laboratory workstation and wall-mounted with integrated wall bracket
Benefits
  • Optimized, economic water consumption
  • Premium product-water quality at all times
  • Guaranteed longer life of downstream ultrapure water systems
To install arium™ comfort II as built-in unit for supplying Type II pure water at flow rates of 5L/hour, please order corresponding bench-top system and conversion kit H2O-ACK-D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenuto batterico <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Feedwater Connector 3/8 in.
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Tap
Portata 10 L/hr.
Tipo di acqua prodotto Type 1 and 2
Erogatore a distanza No
Resistività 18.2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring <2 ppb
Carbonio organico totale ≤2 ppb
Pressione acqua di alimentazione 2.0 to 6.9 bar
Temperatura acqua di alimentazione (sistema metrico) 2°C to 30°C
Da utilizzare con (applicazione) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ion chromatography, TOC Analysis, Photometry, Microbiological media and reagents, Histology, ELISA, RIA
Intervallo di umidità 80%
Include UV lamp
Montaggio Benchtop
Dimensione particelle <1mL
Metodo di purificazione Adsorption using spherical activated carbon, catalyst, reverse osmosis, electrochemical deionization, optional final particle and sterile filtration
Torbidità <1 NTU
Larghezza (sistema imperiale) 17 in.
Larghezza (sistema metrico) 43.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 19.7 in.
Altezza (sistema metrico) 50.1 cm
Profondità (sistema imperiale) 18.7 in.
Profondità (sistema metrico) 47.6 cm
Peso (sistema imperiale) 61.7 lb. (Empty); 79.3 lb. (Operating)
Peso (sistema metrico) 28 kg (Empty); 36 kg (Operating)
Requisiti elettrici 100/240 VAC (+/-10%) 50/60 Hz 130 VA (max.)
Produzione quotidiana 120 L
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Product Type Water Purification System