Descrizione
- Facile sostituzione del sacchetto in meno di 5 min.
- Non sono necessari detergenti
- Purezza ottimizzata, grazie al sistema chiuso, che evita il formarsi di biopellicole permanenti
- Menu di navigazione intuitivo con schermo touch-screen in vetro di alta qualità, sviluppato grazie a un sondaggio tra i clienti
- Ingombro minimo con larghezza di 28 cm (11 pollici)
- Erogazione volumetrica da 50 ml
- Per applicazioni generiche e analitiche in base alle esigenze quotidiane <10L
- Acqua di alimentazione trattata con una speciale cartuccia di pre-trattamento, composta da una combinazione di carbone attivo e modulo per osmosi inversa
Specifica
Specifica
| Contenuto batterico | <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) |
| Feedwater Connector | 3/8 in. |
| Controllo dell'acqua di alimentazione | No |
| Sorgente acqua di alimentazione | Acqua corrente |
| Portata | 1 l/min. (Tipo 1)/8 l/h (tipo 3) |
| Tipo di acqua prodotto | Acqua ultrapura (tipo 1), acqua a osmosi inversa (tipo 3) |
| Erogatore a distanza | No |
| Resistività | 18.2Mωxcm e <20 μS/cm (a 25 °C) |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | <10 ppb (<5 ppb with a dual wavelength UV lamp ) |
| Carbonio organico totale | <10 ppb |
| Vedi altri risultati |