Learn More
Sartorius Mini Plus Ultrapure Water System
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15545153 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
1 l/min. (Tipo 1)/8 l/h (tipo 3)
2 l/min. (Tipo 1)/8 l/h (tipo 3)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
15545153 2 l/min. (Tipo 1)/8 l/h (tipo 3) Pezzo
15535153 1 l/min. (Tipo 1)/8 l/h (tipo 3) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15545153 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OMAUVT
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Ultrapure water system developed to provide ASTM Type 1 and Type 3 water. Sartorius arium™ Mini Plus Ultrapure Water System uses a pre-treatment cartridge that combines activated carbon with reverse osmosis.
  • Facile sostituzione del sacchetto in meno di 5 min.
  • Non sono necessari detergenti
  • Purezza ottimizzata, grazie al sistema chiuso, che evita il formarsi di biopellicole permanenti
  • Menu di navigazione intuitivo con schermo touch-screen in vetro di alta qualità, sviluppato grazie a un sondaggio tra i clienti
  • Ingombro minimo con larghezza di 28 cm (11 pollici)
  • Erogazione volumetrica da 50 ml
  • Per applicazioni generiche e analitiche in base alle esigenze quotidiane <10L
  • Acqua di alimentazione trattata con una speciale cartuccia di pre-trattamento, composta da una combinazione di carbone attivo e modulo per osmosi inversa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenuto batterico <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Feedwater Connector 3/8 in.
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Sorgente acqua di alimentazione Acqua corrente
Portata 2 l/min. (Tipo 1)/8 l/h (tipo 3)
Tipo di acqua prodotto Acqua ultrapura (tipo 1), acqua a osmosi inversa (tipo 3)
Erogatore a distanza No
Resistività 18.2Mωxcm e <20 μS/cm (a 25 °C)
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Carbonio organico totale <10 ppb
Include Cavo di alimentazione, lampada UV integrata
Montaggio Da banco
Tensione Da 100 a 240 V
Produzione quotidiana 100 L
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Product Type Sistema di purificazione dell'acqua