Learn More
Sartorius Sacca arium™ mini da 5 litri
Codice prodotto. 15505153 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Sistemi per acqua ultrapura arium mini e arium mini plus
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15505153 Sistemi per acqua ultrapura arium mini e arium mini plus Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15505153 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OCBS5S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    70.00€ / pezzi 1
    Risparmia 42.00€
    37% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'uso con i sistemi per acqua ultrapura arium mini e arium mini plus
  • Sostituzione facile e veloce del sacchetto arium
  • Agevole sostituzione della sacca in meno di 5 min.
  • Nessuna necessità di utilizzare detergenti, maggiore sicurezza per l'operatore 
  • Per ottimizzare la conservazione di acqua pura, grazie al sistema chiuso
  • Il materiale evita la creazione di un biofilm permanente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 l
Descrizione Accessorio per sistema di acqua ultrapura Sartorius™ arium™ mini, sacchetto per conservazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistemi per acqua ultrapura arium mini e arium mini plus
Tipo Tubo per sacca da 5 l: TuFlux™
Materiale S71, pellicola a 6 strati con elevata barriera ai gas
Larghezza (sistema imperiale) 12,9in.
Larghezza (sistema metrico) 33 cm
Altezza (sistema imperiale) 15,7in.
Altezza (sistema metrico) 40 cm