Learn More
Sartorius Cartuccia di pretrattamento per arium™ mini plus
Codice prodotto. 15525153 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
10,2in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15525153 10,2in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15525153 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OCPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.07€
    373.00€ / pezzi 1
    Risparmia 16.07€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'impiego con i sistemi ad acqua ultrapura arium mini plus
  • Protezione per il trattamento dell'acqua di alimentazione
  • Assorbimento veloce ed efficace delle impurità mediante carbone attivo di alta qualità
  • Catalizzatore efficiente nella rimozione di agenti ossidativi come il cloro
  • Efficienti membrane a osmosi inversa per un consumo d'acqua ottimizzato
  • Membrane a bassa energia per un funzionamento ecologico ed economico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Accessorio per sistema di acqua ultrapura Sartorius™ arium™ mini plus, cartuccia di pretrattamento
Sorgente acqua di alimentazione Tap
Materiale Polipropilene
Purification Method Activated Carbon
Tipo di resina Activated Carbon
Tipo di filtro Carboni attivi catalitici, sferici
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistemi ad acqua ultrapura arium mini plus
Tipo Cartuccia di pretrattamento
Larghezza (sistema imperiale) 7in.
Larghezza (sistema metrico) 18 cm
Altezza (sistema imperiale) 10,2in.
Altezza (sistema metrico) 26 cm
Profondità (sistema imperiale) 4,3in.
Profondità (sistema metrico) 11 cm
Peso (sistema imperiale) 7,7 libbre
Peso (sistema metrico) 3,5 kg