Learn More
Sartorius Accessorio arium™ mini Scientific
Codice prodotto. 15575153 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15575153 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15575153 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OSPACK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.58€
    302.00€ / pezzi 1
    Risparmia 73.58€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'uso con i sistemi per acqua ultrapura arium mini e arium mini plus
  • Cartuccia per deionizzazione con tecnologia a flusso discendente
  • Elevate prestazioni grazie alle efficienti resine a scambio ionico
  • Assorbimento veloce ed efficace delle impurità mediante carbone attivo di alta qualità
  • Migliore capacità di rimozione degli ioni che consente l'erogazione di acqua ultra pura di qualità superiore agli standard ASTM di tipo 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Accessorio per sistema per acqua ultrapura Sartorius™ arium™ mini, kit Scientific
Capacità 1 L
Sorgente acqua di alimentazione Pretreated
Materiale Polipropilene
Purification Method Ion Exchange, Activated Carbon
Tipo di resina Ion Exchange Resin, Activated Carbon
Tipo di filtro Resina a scambio ionico a letto misto Ultrapure di grado semiconduttore a carboni attivi con catalizzatori sferici
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistemi per acqua ultrapura arium mini e arium mini plus
Tipo Kit Scientific