Learn More
Sartorius arium™ mini UV lamp (185 ∣ 254nm)
Codice prodotto. 15515153 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
arium mini and arium mini plus Ultrapure Water Systems
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15515153 arium mini and arium mini plus Ultrapure Water Systems Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15515153 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OCEL1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.98€
    282.00€ / pezzi 1
    Risparmia 26.98€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'uso con i sistemi per acqua ultrapura arium mini e arium mini plus
  • Ultrapure water, free of TOC
  • Horizontal installation, optimized temperature gradient
  • Effective breakdown of organic compounds
  • Prevents the growth of microorganisms
  • Easy replacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type UV Lamp
Da utilizzare con (apparecchiatura) arium mini and arium mini plus Ultrapure Water Systems
Lunghezza d'onda 185/254 nm