Learn More
Sartorius arium™ Pre-Treatment Cartridge
Codice prodotto. 15648938 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
arium™ systems
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15648938 arium™ systems Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15648938 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OCPFAD1
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For the filtration of water in lab water systems.
  • Accessory item
  • For use with arium lab water systems
  • Aids in applications such as HPLC, ion chromatography, TOC analysis, PCR, electrophoresis, photometry and many more
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sorgente acqua di alimentazione Elix, RiOs
Materiale Polypropylene
Purification Method Activated Carbon
Tipo di resina Activated Carbon
Da utilizzare con (applicazione) Lab water filtration
Da utilizzare con (apparecchiatura) arium™ systems
Tipo Cartridge