Descrizione
- Extended tubing set used for Smart Station ultrapure and pure for uncomplicated extension of standard supplied tubing set
- Operating range can be easily increased from 2 to 4 m
Specifica
Specifica
| Colore (complessivo) | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Arium™ Smart Station Pure Water |
| Tipo | Tubing |