Learn More
Sartorius Arium™ Tubing Extension Set
Codice prodotto. 17214233 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Arium Smart Station Ultrapure Water
Arium™ Smart Station Pure Water
Dimensione della confezione:
1 unità
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17214233 Arium Smart Station Ultrapure Water 1 unità
17204233 Arium™ Smart Station Pure Water 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17214233 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OATESUP
Spedizione stimata: 12-11-2026
Extension set (4 m) for Arium™ Smart Station, used for uncomplicated extension of connection between Arium™ Smart Station and connected water system
  • Extended tubing set used for Smart Station ultrapure and pure for uncomplicated extension of standard supplied tubing set
  • Operating range can be easily increased from 2 to 4 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Arium Smart Station Ultrapure Water
Tipo Tubing