Learn More
Sartorius Set di cartucce per sistema idrico arium™
Codice prodotto. 14861412 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
™
Sistemi DI arium™ Pro/Basic/611
Sistemi UF arium™ Pro/611
Sistemi arium™ alimentati con acqua di rubinetto*
Tipo:
Kit analitico
Kit biologico
Kit per elementi
Kit universale
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Dimensione della confezione
14861412 ™ Kit analitico Pezzo
14881372 Sistemi UF arium™ Pro/611 Kit biologico Pezzo
14841382 Sistemi DI arium™ Pro/Basic/611 Kit per elementi Pezzo
11747474 Sistemi arium™ alimentati con acqua di rubinetto* Kit universale Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
*Le cartucce per acqua corrente devono essere utilizzate solo dopo aver controllato le specifiche dell'acqua di alimentazione e previa consultazione con l'esperto responsabile dell'applicazione Sartorius™.
Codice prodotto. 14861412 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OAPACK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.14€
    1010.00€ / pezzi 1
    Risparmia 155.14€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
*Le cartucce per acqua corrente devono essere utilizzate solo dopo aver controllato le specifiche dell'acqua di alimentazione e previa consultazione con l'esperto responsabile dell'applicazione Sartorius™.
Produce ultrapure water beyond the ASTM Type 1 standard. Sartorius arium™ Water System Cartridge Set is designed for installation in arium™ Pro, Basic or 611 systems. Each consumable kit includes a pre-treatment and polishing cartridge. Kits are specifically formulated for each particular system.
arium™ water purification systems (Pro, Basic and/or 611 series) are designed to produce the highest purity laboratory water in the industry, with specifications that exceed the ASTM Type 1 standard. The cartridge sets are constructed of the highest quality materials with an advanced design to produce consistent, reproducible results.
  • Exceptional quality of the purification media
    • Optimized to remove organic and inorganic contaminants
    • Highly porous activated carbon combined with efficient ion exchange resins
    • Produces water with the lowest total organic carbon (TOC) content for systems using ultraviolet (UV) technology
  • Specially engineered so that water flows from top to bottom
    • The flow though the ion exchange medium prevents separation of the mixed-bed resin
    • Allows full use of each cartridge with no wasted media
    • Ensures a long cartridge life with unparalleled performance
  • Two-cartridge sets:
    • Pretreatment cartridge
    • Polishing cartridge
  • Specifically formulated for particular arium™ systems:
    • Analytical Kit for VF or UV systems
    • Biological Kit for UF systems
    • Environmental Kit for DI systems
    • Universal Kit for systems with tap water feed*
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM type 1
Capacità Ω 1,25
Sorgente acqua di alimentazione Pretreated
Materiale Involucro in polipropilene vergine con viti in acciaio inox
Purification Method Ion Exchange, Activated Carbon
Tipo di resina Sferico catalitico, a carboni attivi; resina a scambio ionico, letto misto di grado semiconduttore
Da utilizzare con (applicazione) Standard, coltura cellulare e cromatografia
Da utilizzare con (apparecchiatura) ™
Include Cartuccia di pulitura e di pretrattamento
Tipo Kit analitico
Dimensioni (L x P x A) 450mmW x 230mmD x 160mmH