Learn More
Sartorius Set di cartucce per sistema idrico arium™
Codice prodotto. 14881372 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
™
Sistemi DI arium™ Pro/Basic/611
Sistemi UF arium™ Pro/611
Sistemi arium™ alimentati con acqua di rubinetto*
Tipo:
Kit analitico
Kit biologico
Kit per elementi
Kit universale
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Dimensione della confezione
14881372 Sistemi UF arium™ Pro/611 Kit biologico Pezzo
14841382 Sistemi DI arium™ Pro/Basic/611 Kit per elementi Pezzo
14861412 ™ Kit analitico Pezzo
11747474 Sistemi arium™ alimentati con acqua di rubinetto* Kit universale Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
*Le cartucce per acqua corrente devono essere utilizzate solo dopo aver controllato le specifiche dell'acqua di alimentazione e previa consultazione con l'esperto responsabile dell'applicazione Sartorius™.
Codice prodotto. 14881372 Fornitore Sartorius N. del fornitore H2OBPACK
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
*Le cartucce per acqua corrente devono essere utilizzate solo dopo aver controllato le specifiche dell'acqua di alimentazione e previa consultazione con l'esperto responsabile dell'applicazione Sartorius™.
Produce ultrapure water beyond the ASTM Type 1 standard. Sartorius arium™ Water System Cartridge Set is designed for installation in arium™ Pro, Basic or 611 systems. Each consumable kit includes a pre-treatment and polishing cartridge. Kits are specifically formulated for each particular system.
Sistemi di depurazione idrica arium™ (serie Pro, Basic e/o 611) progettati per produrre l'acqua da laboratorio di purezza massima nell'industria, con specifiche che superano lo standard ASTM tipo 1. Il gruppo cartucce è realizzato in materiali di altissima qualità con un design avanzato per produrre risultati consistenti e riproducibili.
  • Terreno di purificazione di qualità eccezionale
    • Ottimizzato per la rimozione dei contaminanti organici e inorganici
    • Carboni attivi altamente porosi combinati con resine a scambio ionico efficienti
    • Produzione di acqua con contenuto minimo di carbonio organico totale (TOC) per sistemi che utilizzano la tecnologia a ultravioletti (UV)
  • Progettati appositamente in modo che l'acqua scorra dall'alto verso il basso
    • Il flusso attraverso il terreno di scambio ionico previene la separazione della resina a letto misto
    • Consente l'uso completo di ciascuna cartuccia senza spreco di terreno
    • Lunga durata della cartuccia con prestazioni insuperabili
  • Gruppo con due cartucce:
    • Cartuccia di pretrattamento
    • Cartuccia di pulitura
  • Formulata appositamente per sistemi arium™ specifici:
    • Kit analitico per sistemi VF o UV
    • Kit biologico per sistemi UF
    • Kit per ambiente per sistemi DI
    • Kit universale per sistemi con alimentazione da acqua di rubinetto*
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM type 1
Capacità Fino a 18.2 MΩ x cm, acqua ultrapura in eq: 1.48
Sorgente acqua di alimentazione Pretreated
Materiale Involucro in polipropilene vergine con viti in acciaio inox
Purification Method Ion Exchange, Activated Carbon
Tipo di resina Sferico catalitico, a carboni attivi; resina a scambio ionico, letto misto di grado semiconduttore
Da utilizzare con (applicazione) Standard, coltura cellulare e cromatografia
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistemi UF arium™ Pro/611
Include Cartuccia di pulitura e di pretrattamento
Tipo Kit biologico
Dimensioni (L x P x A) L 450 x P 230 x A 160 mm