Learn More
R&D Systems™ ARL 17477 dihydrochloride
Codice prodotto. 18094112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18094112 10 mg 10mg
18055812 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18094112 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3319/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    213.15€ / 10mg
    Risparmia 12.85€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective nNOS inhibitor
Selective neuronal nitrogen oxide synthase (nNOS) inhibitor (IC50 values are 1 and 17 μM for nNOS and endothelial NOS respectively). Reduces ischemic cell damage after middle cerebral artery (MCA) occlusion in rats. Displays a synergistic neuroprotective effect when combined with either an NMDA or AMPA receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 866914-87-6
Formula molecolare C20H22Cl3N3S
Specifica
Materiale o nome chimico ARL 17477 dihydrochloride
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 442.83
Purezza >99%
Peso molecolare 442.827