Learn More
ARMCX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | ARMCX1 |
---|---|
Concentrazione | 0.33 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899704
|
Proteintech
20193-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889704
|
Proteintech
20193-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a member of the ALEX family of proteins and may play a role in tumor suppression. The encoded protein contains a potential N-terminal transmembrane domain and two Armadillo (arm) repeats. Other proteins containing the arm repeat are involved in development, maintece of tissue integrity, and tumorigenesis. This gene is closely localized with other family members, including ALEX2 and ALEX3, on the X chromosome.Specifica
ARMCX1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q9CX83, Q9P291 | |
51309, 78248 | |
ARMCX1 Fusion Protein Ag14120 | |
Primary | |
-20°C | |
ARMCX1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ALEX1, ARMCX1, Protein ALEX1 | |
ARMCX1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |