missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aroclor 1242, High Level, SPEX CertiPrep™

Codice prodotto. 12938897 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12938897

Marca: SPEX Certiprep PCB1242H

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Aroclor 124253469-21-91000μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Specifica

Materiale o nome chimico Aroclor 1242 (High Level)
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 53469-21-9, 110-54-3
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 99.9, 0.1
Metodi For US EPA Methods 505, 508, 625, 8082, 8270C
Formula molecolare C12H6Cl4
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key ALFHIHDQSYXSGP-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
IUPAC Name 1,2-dichloro-3-(2,4-dichlorophenyl)benzene
Solvent or Matrix Hexane
Molecular Weight (g/mol) 291.98
PubChem CID 63103
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000μg/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-hexane, aroclor

Product intended for laboratory use only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato