Learn More
Aroclor 1248 (High Level), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 12958897 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12958897 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12958897 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PCB1248H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.62€
    57.31€ / 1mL
    Risparmia 18.31€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Aroclor 124812672-29-61000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Aroclor 1248 (High Level)
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 12672-29-6
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metodi For US EPA Methods 505, 508, 625, 8082, 8270C
Formula molecolare C12H6Cl4
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key UTMWFJSRHLYRPY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
IUPAC Name 1,3-dichloro-5-(3,5-dichlorophenyl)benzene
Solvent or Matrix Hexane
Molecular Weight (g/mol) 291.98
PubChem CID 36400
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:35445
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000μg/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aroclor 1248 (High Level)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane
Product intended for laboratory use only