Learn More
Arprinocid, Mikromol™
Codice prodotto. 17962856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962856 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17962856 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3689.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Arprinocid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Arprinocid
CAS 55779-18-5
Nomi componenti o analita Arprinocid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H9 Cl F N5
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 9-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-9H-purin-6-amine, 6-Amino-9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)purine, Arpocox, Arprinocid, MK 302
InChI Formula InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17)
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2Cc3c(F)cccc3Cl
IUPAC Name 9-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]purin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 277.68
Quantità 250 mg
Peso formulazione 277.0531 g/mol