Learn More
Arprinocid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Arprinocid |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17) |
| Peso formulazione | 277.0531 |