Learn More
ARQ 531, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495446
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16495446
Marca: Medchem Express HY112215
MedChemExpress ARQ 531 (MK-1026) is a reversible non-covalent and orally active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with IC50s of 0.85 nM and 0.39 nM for WT-BTK and C481S-BTK, respectively.
ARQ 531 (MK-1026) is a reversible non-covalent and orally active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with IC50s of 0.85 nM and 0.39 nM for WT-BTK and C481S-BTK, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico ARQ 531
CAS 2095393-15-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H23ClN4O4
Quantità 100 mg
Sinonimo MK-1026
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (104.40 mM)
SMILES O=C(C1=C(C=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)Cl)C3=CNC4=NC=NC(N[C@@H]5CC[C@@H](CO)OC5)=C34
Molecular Weight (g/mol) 478.93
Peso formulazione 478.93
Percent Purity 98.52%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.