Learn More
Abeba™ Arrow 35600 Shoes
Codice prodotto. 15690188
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15690188 47 1 paio
15680178 36 1 paio
15690178 37 1 paio
15600188 38 1 paio
15610188 39 1 paio
15620188 40 1 paio
15630188 41 1 paio
15640188 42 1 paio
15650188 43 1 paio
15660188 44 1 paio
15670188 45 1 paio
15680188 46 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15690188 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 35600/47
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Smooth leather, perforated
  • White
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Microfiber heel patch
  • Leather lining
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Colore White
Materiale Leather
Size 47
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 35600