Learn More
Abeba™ Arrow 38200 Shoes
Codice prodotto. 15661138
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
15661138 41 1 paio
15611138 36 1 paio
15621138 37 1 paio
15631138 38 1 paio
15641138 39 1 paio
15651138 40 1 paio
15671138 42 1 paio
15681138 43 1 paio
15691138 44 1 paio
15601148 45 1 paio
15611148 46 1 paio
15621148 47 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15661138 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 38200/41
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Smooth leather white
  • Slip resistance PU/PU outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Microfiber heel patch
  • Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Colore White
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 41
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 38200