Learn More
Abeba™ Arrow 38210 Shoes
Codice prodotto. 15661158
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15661158 44 1 paio
15681148 36 1 paio
15691148 37 1 paio
15601158 38 1 paio
15611158 39 1 paio
15621158 40 1 paio
15631158 41 1 paio
15641158 42 1 paio
15651158 43 1 paio
15671158 45 1 paio
15681158 46 1 paio
15691158 47 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15661158 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 38210/44
Spedizione stimata: 27-11-2026
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
  • Smooth leather
  • Black
  • Slip resistance PU/PU outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Microfiber heel patch
  • Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
Colore Black
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 44
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 38210