Learn More
ARRY-380 analog, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485016
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16485016
Marca: Medchem Express HY10531
MedChemExpress ARRY-380 analog, an inhibitor of EGFR (ErbB1), is extracted from patent WO2015153959A2, compound 249. ARRY-380 is a potent, selective, ATP-competitive, orally active inhibitor of HER2.
ARRY-380 analog, an inhibitor of EGFR (ErbB1), is extracted from patent WO2015153959A2, compound 249. ARRY-380 is a potent, selective, ATP-competitive, orally active inhibitor of HER2.
Specifica
Materiale o nome chimico ARRY-380 analog
CAS 937265-83-3
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H27N7O4S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 110 mg/mL (193.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC3=C(NC4=CC=C(OC5=CC6=NC=NN6C=C5)C(C)=C4)N=CN=C3C=C2)O1)(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 569.63
Peso formulazione 569.63
Percent Purity 96.54%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.