Learn More
Arsenic(III) iodide, 98%
Codice prodotto. 15462127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15462127 10 g 10g
15472127 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15462127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045067.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7784-45-4 | AsI3 | 455.635 g/mol
Arsenic(III) iodide is mainly used to treat rheumatism, arthritis, malaria, trypanosome infections, tuberculosis, and diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-45-4
Formula molecolare AsI3
Molecular Weight (g/mol) 455.635
Numero MDL MFCD00014170
InChI Key IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
PubChem CID 24575
IUPAC Name triiodoarsane
SMILES [As](I)(I)I
Specifica
Punti di ebollizione 424°C
Materiale o nome chimico Arsenic (III) iodide
Punto di fusione 140°C
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Odore Pungent
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.39 g/mL
Numero UN UN1557
Indice di Merck 14,803
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,ether,Carbon disulfide,water(6g/100 m).
Peso formulazione 455.64
Percent Purity 98%