Learn More
Arsenic(III) iodide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11324957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324957 5 g 5g
11334957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11324957 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041962.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7784-45-4 | AsI3 | 455.635 g/mol
Arsenic(III) iodide is useful for preparing organoarsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-45-4
Formula molecolare AsI3
Molecular Weight (g/mol) 455.635
Numero MDL MFCD00014170
InChI Key IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
PubChem CID 24575
IUPAC Name triiodoarsane
SMILES [As](I)(I)I
Specifica
Punti di ebollizione 424°C
Materiale o nome chimico Arsenic(III) iodide
Punto di fusione 140°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Odore Pungent
Sensibilità Moisture sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 4.39 g/mL
Numero UN UN1557
Indice di Merck 14,803
Informazioni di solubilità Hydrolyzes slowly in water.
Peso formulazione 455.64
Percent Purity 99.999%