Learn More
Arsenic(III) oxide, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11325817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11325817 250 g 250g
11335817 25 g 25g
11345817 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11325817 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043488.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
Used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1327-53-3
Formula molecolare As2O3
Molecular Weight (g/mol) 197.84
Numero MDL MFCD00003433
InChI Key IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Arsenic trioxide
IUPAC Name diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Specifica
Punti di ebollizione 465°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Arsenic (III) oxide
Punto di fusione 312.3°C
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 3.74 g/mL
Numero UN UN1561
Indice di Merck 14,804
Informazioni di solubilità Slightly soluble in cold water; Soluble in boiling water,HCl,alkali hydroxide; Insoluble in alcohol,chloroform,and etherSoluble in dilute acids and alkalies; Insoluble in organic solvents; Slightly soluble in water.
Peso formulazione 197.84
Percent Purity 99.5%