Learn More
Arsenic(III) oxide, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11363938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363938 10 g 10g
11343938 50 g 50g
11353938 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11363938 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040370.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1327-53-3
Formula molecolare As2O3
Molecular Weight (g/mol) 197.84
Numero MDL MFCD00003433
InChI Key IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Specifica
Punti di ebollizione 465°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Arsenic(III) oxide
Punto di fusione 312.3°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Densità 3.74
Informazioni di solubilità Soluble in dilute acids and alkalies.Insoluble in organic solvents.Slightly soluble in water.
Peso formulazione 197.84