Learn More
Arsenic(Iii) Oxide, Honeywell™
Codice prodotto. 15633270 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 g
Dimensione della confezione:
125g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15633270 125 g 125g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15633270 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 311383125G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifikationer
Materiale o nome chimico Arsenic(Iii) Oxide
CAS 1327-53-3
Quantità 125 g
Formula molecolare As2O3
Numero MDL MFCD00003433
Numero UN 1561
Informazioni di solubilità Insoluble in dilute HCl ≤0.01%
InChI Key IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[As]O[As]=O
IUPAC Name diarsorosooxidane
Molecular Weight (g/mol) 197.84
Peso formulazione 197.84g/mol
Grado Reagente ACS
Residuo dopo la combustione ≤0.02%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.