Learn More
Arsenic(III) oxide, Puratronic™, 99.996% (metals basis excluding Sb), Sb content reported
Codice prodotto. 11336188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11336188 50 g 50g
11326188 2 g 2g
11346188 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11336188 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011173.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
Arsenic trioxide is used as a precursor to forestry products, in colorless glass production, and in electronics. And it is also used as pigments, and preservatives for hides and wood, in the semiconductor industry to create light emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1327-53-3
Formula molecolare As2O3
Molecular Weight (g/mol) 197.84
Numero MDL MFCD00003433
InChI Key IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Specifica
Punti di ebollizione 465°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Arsenic(III) oxide
Punto di fusione 312.3°C
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Sb), Sb 20ppm max.
Numero UN UN1561
Indice di Merck 14,804
Informazioni di solubilità Soluble in hot water,dilute acids and alkalies. Insoluble in alcohol,chloroform,and ether,.
Peso formulazione 197.84
Percent Purity 99.996%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 3.74 g/mL