Learn More
Arsenic III Speciation Standard (Assurance™ Grade/For ICP-MS), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10394433 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10394433 125 mL Poly Bottle 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10394433 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore SPECAS3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.40€
    66.53€ / 125mL
    Risparmia 24.87€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Arsenic +3
  • Speciation Standard
  • 125 mL volume
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Identificatori chimici
CAS 7440-38-2 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Formula molecolare As
Molecular Weight (g/mol) 74.92
Numero MDL MFCD00085309
InChI Key RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC Name arsenic
SMILES [As]
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic III Speciation Standard
Imballaggio Poly Bottle
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Tecnica ICP-MS
Tipo di soluzione Standard Solution
Tipo ICP/ICP-MS Standard
Quantità 125 mL
Grado Assurance
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000 ug/mL Arsenic (III)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, Arsenic from Arsenictrioxide