Learn More
Arsenic(III) sulfide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11364977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11364977 5 g 5g
11354977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11364977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041980.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
For vacuum deposition | CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246.02 g/mol
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-33-9
Formula molecolare As2S3
Molecular Weight (g/mol) 246.02
Numero MDL MFCD00003435
InChI Key CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diarsenic(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Specifica
Punti di ebollizione 707°C
Materiale o nome chimico Arsenic(III) sulfide
Punto di fusione 300°C
Forma fisica Fused Lump
Quantità 5 g
Odore Like rotten eggs
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 3.43 g/mL
Numero UN UN1557
Indice di Merck 14,806
Peso formulazione 246.03
Percent Purity 99.999%