Learn More
Arsenic(III) telluride, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11368848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368848 5 g 5g
11358848 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11368848 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041708.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 12044-54-1 | Molecular Formula: As2Te3 | Molecular Weight: 532.643 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12044-54-1
Formula molecolare As2Te3
Molecular Weight (g/mol) 532.643
Numero MDL MFCD00014167
InChI Key GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
PubChem CID 15770922
SMILES [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic(III) telluride
Punto di fusione 381°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 6.50 g/mL
Numero UN UN1557
Peso formulazione 532.64
Percent Purity 99.999%