Learn More
Arsenic Oxide (As2O3), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Arsenic trioxide |
| CAS | 1327-53-3 |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | As2 O3 |
| Sinonimo | Arsenious trioxide, Arsenous trioxide |
| InChI Formula | InChI=1S/As2O3/c3-1-5-2-4 |
| SMILES | O=[As]O[As]=O |
| IUPAC Name | arsenic(3+);oxygen(2-) |
| Molecular Weight (g/mol) | 197.84 |
| Peso formulazione | 197.8279 |