Learn More
Arsenic Oxide (As2O3), TRC
Codice prodotto. 30341291
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341291 10 g 10g
30331437 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30341291 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA77413010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Materiale o nome chimico Arsenic trioxide
CAS 1327-53-3
Quantità 10 g
Formula molecolare As2 O3
Sinonimo Arsenious trioxide, Arsenous trioxide
InChI Formula InChI=1S/As2O3/c3-1-5-2-4
SMILES O=[As]O[As]=O
IUPAC Name arsenic(3+);oxygen(2-)
Molecular Weight (g/mol) 197.84
Peso formulazione 197.8279
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.