Learn More
Arsenic polycrystalline lump, 2-8mm (0.08-0.3in), Puratronic™, 99.99999+% (metals basis)
Codice prodotto. 11382128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1000g
100g
10g
1g
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382128 10 g 10g
11372128 1 g 1g
11362128 25 g 25g
11352128 100 g 100g
11342128 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11382128 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013044.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-38-2
Formula molecolare As
Molecular Weight (g/mol) 74.92
Numero MDL MFCD00085309
InChI Key RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC Name arsenic
SMILES [As]
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic polycrystalline lump
Colore Gray
Nota nome 2 to 8mm (0.08 to 0.3 in.)
Quantità 10 g
Odore Odorless
Sensibilità Air Sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1558
Peso formulazione 74.92
Percent Purity ≥99.99999%
Grado Puratronic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Arsenic polycrystalline lump
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Arsenic