Learn More
Arsenic powder, -20 mesh, 99% (metals basis)
Codice prodotto. 11321148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11321148 250 g 250g
11311148 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11321148 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010101.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-38-2
Formula molecolare As
Molecular Weight (g/mol) 74.92
Numero MDL MFCD00085309
InChI Key RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC Name arsenic
SMILES [As]
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic powder
Colore Black to Silver
Quantità 250 g
Dimensioni maglia −20 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1558
Percent Purity 99%