Learn More
Arsenic Solution for ICP, 1g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | As |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Note sul grado di purezza | EUR Ph Ref: 1007701 |
| Concentrazione | 1.000±0.02 g/L |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantità | 500 mL |
| Grado | Eu. Ph. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for ICP. Arsenic (As) 1000mg/l in HNO3 2%
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1A
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .