Learn More
Arsenic Standard: As @ 10 μg/mL in 2% HNO3
Codice prodotto. 30310419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30310419 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310419 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLASN100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic
CAS 7440-38-2
Nomi componenti o analita Arsenic
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare As
Concentrazione 10 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Sinonimo Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI Formula InChI=1 S/As
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES [As]
Elemento As
IUPAC Name arsenic
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 74.92
Quantità 100 mL
Peso formulazione 74.922