Learn More
Arsenic(V) oxide, 99.9+%, (trace metal basis), ACROS Organics™
Codice prodotto. 10394492 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
25 g; flacone in vetro
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10394492 25 g; flacone in vetro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10394492 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 366310250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic(V) oxide
Nota nome 99.9+%
CAS 1303-28-2
Colore White
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9+%
Formula molecolare As2O5
Formula lineare As2O5
Numero MDL MFCD00003434
Sinonimo arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride
InChI Key COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[As](=O)O[As](=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 229.838
PubChem CID 14771
Peso formulazione 229.84
Grado Base per metalli in tracce