missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARSH Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA568095

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

Codice prodotto. 15816513

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Sulfatases, such as ARSH, hydrolyze sulfate esters from sulfated steroids, carbohydrates, proteoglycans, and glycolipids. They are involved in hormone biosynthesis, modulation of cell signaling, and degradation of macromolecules.
Specifica

Specifica

ARSH
Polyclonal
Unconjugated
ARSH
ARSH
Synthesized peptide derived from human ARSH.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q5FYA8
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
347527
-20°C
Liquid
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali