Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Extended Length Pipette Tips
Descrizione
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
- Rack incernierati impilabili per risparmiare spazio in laboratorio
- I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
Consigliato per:
- Manipolazione di liquidi
- Biologia molecolare
- PCR
- Biotecnologia
Specifica
Specifica
| Descrizione | MicroPoint, lunghezza estesa, inserto ricarica |
| Volume (sistema metrico) | 10 μl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Modello | ART 10 REACH |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.71 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4.33 cm |
| Dichiarazioni di pulizia | Privi di RNasi, DNasi, DNA, ATP, carico biologico, endotossine, pirogeni e inibitori di PCR |
| Formato | Rack con coperchio incernierato |
| Stile punta | Extended Length |
| Vedi altri risultati |