Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipetta con barriera ART™, rack incernierato
Description
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
- Stackable hinged racks save space in your lab
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
- Liquid Handling
- Molecular Biology
- PCR
- Biotechnology
Specifications
Specifications
| Descrizione | MicroPoint, con rack incernierato |
| Volume (sistema metrico) | 100 µl |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Modello | ART 100 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.32 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.88cm |
| Dichiarazioni di pulizia | Privi di RNasi, DNasi, DNA, ATP, carico biologico, endotossine, pirogeni e inibitori di PCR |
| Formato | Rack con coperchio incernierato |
| Stile punta | Universal Fit |
| Show More |