Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipetta con barriera ART™, rack incernierato
I puntali per pipette per rack incernierati con barriera ART™ Thermo Scientific™ consentono un pipettaggio accurato e costante grazie alla chiusura ermetica in caso di esposizione a potenziali contaminanti.
108.00€ - 163.00€
Specifica
Filtrato | Sì |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Dichiarazioni di pulizia | Privi di RNasi, DNasi, DNA, ATP, carico biologico, endotossine, pirogeni e inibitori di PCR |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipettatore universale |
Product Line | ART |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Formato | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Formato | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10217184
|
Thermo Scientific™
2139-HR |
MicroPoint, rack incernierato | 10 μl | Rack con coperchio incernierato | Sterile & PCR Ready |
145.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11942689
|
Thermo Scientific™
2139-05-HR |
MicroPoint, inserto ricarica, bassa ritenzione | 10 μl | Hinged Rack | Sterile & PCR Ready |
158.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10706815
|
Thermo Scientific™
2149E-HR |
MicroPoint, inserto ricarica | 10 μl | Hinged Rack | Sterile & PCR Ready |
109.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10032874
|
Thermo Scientific™
2149E-05-HR |
MicroPoint, con rack incernierato, bassa ritenzione | 20 μl | Hinged Rack | Sterile & PCR Ready |
122.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10401755
|
Thermo Scientific™
2149P-HR |
MicroPoint, con rack incernierato, puntale con barriera | 20 µl | Hinged Rack | Sterile & PCR Ready |
145.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10276944
|
Thermo Scientific™
2149P-05-HR |
MicroPoint, con rack incernierato, bassa ritenzione | 20 µl | Hinged Rack | Sterile & PCR Ready |
142.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10777385
|
Thermo Scientific™
2065-HR |
MicroPoint, con rack incernierato | 100 µl | Hinged Rack | Sterile & PCR Ready |
111.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10746625
|
Thermo Scientific™
2065E-HR |
MicroPoint, con rack incernierato | 100 µl | Hinged Rack | Sterile & PCR Ready |
129.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12661480
|
Thermo Scientific™
2065E-05-HR |
MicroPoint, con rack incernierato, bassa ritenzione | 100 µl | Rack con coperchio incernierato | Sterile & PCR Ready |
163.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10431375
|
Thermo Scientific™
2069-HR |
MicroPoint, con rack incernierato | 200 µl | Hinged Rack | Sterile & PCR Ready |
150.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10768735
|
Thermo Scientific™
2069-05-HR |
MicroPoint, con rack incernierato, bassa ritenzione | 200 µl | Rack con coperchio incernierato | Sterile & PCR Ready |
157.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15173606
|
Thermo Scientific™
2070-HR |
ART Barrier, Filtered, Sterile, Rack | 300 μL | Rack | Sterile & PCR Ready |
108.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15193606
|
Thermo Scientific™
2070-05-HR |
ART Barrier, Filtered, Sterile, Rack | 300 μL | Rack | Sterile & PCR Ready |
142.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10564914
|
Thermo Scientific™
2179-HR |
Rack incernierato, puntale con barriera | 1000 µl | Rack con coperchio incernierato | Sterile & PCR Ready |
111.00€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
Caratteristiche:- Rack incernierati impilabili per risparmiare spazio in laboratorio
- I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
Consigliato per:
- Manipolazione di liquidi
- Biologia molecolare
- PCR
- Biotecnologia
Specifica
Sì | |
Privi di RNasi, DNasi, DNA, ATP, carico biologico, endotossine, pirogeni e inibitori di PCR | |
ART |
Sterile | |
Pipettatore universale | |
Sterile & PCR Ready |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.